Specifications
| Nombre del producto químico o material | Chlortetracycline Hydrochloride |
| Tipo | Clortetraciclina clorhídrica |
| CAS | 64-72-2 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula molecular | C22H24Cl2N2O8 |
| Clave InChI | QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N |
| SMILES | CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl |
| Nombre IUPAC | (4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-cloro-4-(dimetilamino)-1,6,10,11,12a-pentahidroxi-6-metil-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 515.34 |
| PubChem CID | 66577600 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Chlortetracycline Hydrochloride
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Chlortetracycline Hydrochloride