Learn More
Isocianato de clorsulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorsulfonyl Isocyanate |
| CAS | 1189-71-5 |
| Fórmula molecular | CClNO3S |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Sulfuryl Chloride Isocyanate, Isocyanic Acid Anhydride with Chlorosulfonic Acid, CSI, Chlorosulfuric Acid Anhydride with Isocyanic Acid, Chlorosulphonyl Isocyanate, Chlorsulfonyl Isocyanate, N-Chlorosulfonyl Isocyanate, N-Chlorosulphonyl Isocyanate, Sulfonyl Chloride Isocyanate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CClNO3S/c2-7(5,6)3-1-4 |
| SMILES | ClS(=O)(=O)N=C=O |
| Nombre IUPAC | cloruro de N-(oxometiliden)sulfamoil |
| Peso molecular (g/mol) | 141.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.9287 |