Learn More
Clorquinaldol, Mikromol™
Descripción
Clorquinaldol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorquinaldol |
| CAS | 72-80-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Chlorquinaldol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H7 Cl2 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Chlorquinaldol, 5,7-Dichloro-2-methyl-8-hydroxyquinoline, 5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol, 5,7-Dichloro-8-hydroxy-2-methylquinoline, 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinaldine, 5,7-Dichloro-8-quinaldinol, Acnosan, Afungil, Chloquinan, Chlorchinaldin, Chlorchinaldol, Chlorguinaldon, Chlorquinaldol, Florabina, Gyno-Sterosan, Gynotherax, Hydroxydichloroquinaldinol, Intensol, Quesil, Saprosan, Siogen, Siogenal, Siogene, Siogeno, Siogenon, Siosept, Siosteran, Sterosan, Steroxin, Sterozan, Vagisteran |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7Cl2NO/c1-5-2-3-6-7(11)4-8(12)10(14)9(6)13-5/h2-4,14H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc2c(Cl)cc(Cl)c(O)c2n1 |
| Nombre IUPAC | 5,7-dicloro-2-metilquinolin-8-ol |
| Mostrar más |