Learn More
Chlorquinaldol, MedChemExpress
Código de producto. 16402339
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16402339 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16402339 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1360
MedChemExpress Chlorquinaldol (Chloquinan) is a mono-hydroxyquinoline, is an antifungal and antibacterial, used for topical treatment of skin conditions and vaginal infections.
Chlorquinaldol (Chloquinan) is a mono-hydroxyquinoline, is an antifungal and antibacterial, used for topical treatment of skin conditions and vaginal infections.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorquinaldol
Forma física Solid
CAS 72-80-0
Color Light Brown
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H7Cl2NO
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Chloquinan
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (219.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2N=C(C)C=CC2=C(Cl)C=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 228.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.07
Porcentaje de pureza 97.84%