Learn More
Clorquinaldol, LoGiCal
Código de producto. 30463000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463000 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463000 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0390.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorquinaldol
CAS 72-80-0
Nombres de analitos o componentes Chlorquinaldol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H7 Cl2 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Chlorquinaldol, 5,7-Dichloro-2-methyl-8-hydroxyquinoline, 5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol, 5,7-Dichloro-8-hydroxy-2-methylquinoline, 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinaldine, 5,7-Dichloro-8-quinaldinol, Acnosan, Afungil, Chloquinan, Chlorchinaldin, Chlorchinaldol, Chlorguinaldon, Chlorquinaldol, Florabina, Gyno-Sterosan, Gynotherax, Hydroxydichloroquinaldinol, Intensol, Quesil, Saprosan, Siogen, Siogenal, Siogene, Siogeno, Siogenon, Siosept, Siosteran, Sterosan, Steroxin, Sterozan, Vagisteran
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7Cl2NO/c1-5-2-3-6-7(11)4-8(12)10(14)9(6)13-5/h2-4,14H,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1ccc2c(Cl)cc(Cl)c(O)c2n1
Nombre IUPAC 5,7-dicloro-2-metilquinolin-8-ol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 228.07
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.9905 g/mol