Learn More
Clorpirifos-metil-d6, TRC
Código de producto. 30363711
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363711 2.5 mg 2.50 miligramo
30360331 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30363711 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4253322.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2083629-84-7
Fórmula molecular C7 2H6 H Cl3 N O3 P S
Peso molecular (g/mol) 328.57
Sinónimo Chlorpyrifos-methyl D6, sulfanylidene-(3,5,6-trichloropyridin-2-yl)oxy-bis(trideuteriomethoxy)-λ^{5}-phosphane
Nombre IUPAC Sulfanilideno-(3,5,6-tricloropiridina-2-il)oxi-bis(trideuteriometoxi)-λ^{5}-fosfano
SMILES [2H]C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl)OC([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpyrifos-methyl D6
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7Cl3NO3PS/c1-12-15(16,13-2)14-7-5(9)3-4(8)6(10)11-7/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.9326