Learn More
Clorpirifos, TRC
Código de producto. 18041120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18041120 250 mg 250 miligramos
18044010 100 mg 100 miligramos
18063310 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18041120 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC425300250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2921-88-2
Fórmula molecular C9 H11 Cl3 N O3 P S
Peso molecular (g/mol) 350.59
Sinónimo Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-(3,5,6-trichloro-2-pyridyl) ester (7CI,8CI), Bonidel, CPF Zamba, Chlora, Chlora (insecticide), Chloroban, Chlorofet, Chloropyrifos, Chloropyrifos-ethyl, Chloropyriphos, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos E, Chlorpyrifos-ethyl, Chlorpyriphos, Clorpiran, Clorpirifos, Coroban, Cyfos, Danusban, Dhanusban, Dowco 179, Durmet, Dursban, Dursban 10CR, Dursban 20 EC, Dursban 48EC, Dursban 4E, Dursban 75WG, Dursban L.O., Dursban Pro, Dursban R, Dursban TC, Dursband, Dursband 48, EF 1315, ENT 27311, Emperor, Empire 20, Equity, Ethyl chlorpyriphos, FE, Flower Power, GF 2153, Geodinfos, Gigant, Grofo, Grub Guard, Hilban, Killmaster, Klorpan, Klorpan 480 EC, LAF 1, Lentrek, Lock-On, Lorsban, Lorsban 15G, Lorsban 48E, Lorsban 50SL, Lorsban Advanced, Nufos, Nufos 4E, O,O-Diethyl O-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyl)phosphorothioate, O,O-Diethyl O-(3,5,6-trichloro-2-pyridyl) phosphorothioate, O,O-Diethyl O-(3,5,6-trichloro-2-pyridyl) thiophosphate, O,O-Diethyl-O-3,5,6-trichloro-2-pyridylphosphorothionate, Pestban, Pirfos Glex, Pyriban, Pyrical, Pyrifos, Pyrinex, Pyrinex 480, Pyrinex 480EC, Radar, Radar (fungicide), Sabre, Saurus, Spannit, Spinter, Stipend, Tafaban, Terial, Terial 40L, Termicot, Termifos, Warhawk, XRM 429, XRM 5160, Xinnongba, suSCon, suSCon Blue, suSCon Plus, suScon Green
Nombre IUPAC Dietoxi-sulfanilideno-(3,5,6-tricloropiridina-2-il)oxi-λ^{5}-fosfano
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpyrifos
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11Cl3NO3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.9263
Porcentaje de pureza >95%