Learn More
Clorpirifos Oxon, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorpyrifos-oxon |
| CAS | 5598-15-2 |
| Fórmula molecular | C9 H11 Cl3 N O4 P |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Phosphoric acid, diethyl 3,5,6-trichloro-2-pyridyl ester (7CI,8CI), 2-Pyridinol, 3,5,6-trichloro-, diethyl phosphate (ester) (8CI), 3,5,6-Trichloro-2-pyridyl diethyl phosphate, Chloropyrifos oxon, Chlorpyrifos oxon, Chlorpyrifos-ethyl oxon, Chlorpyrifoxon, Chlorpyriphoxon, Diethyl 3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphate, Dursban oxygen analog, Dursbanoxon, Fospirate-ethyl, O,O-Diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphate, O-(3,5,6-Trichloro-2-pyridinyl) O,O-diethyl phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11Cl3NO4P/c1-3-15-18(14,16-4-2)17-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(OCC)Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | Fosfato de dietilo (3,5,6-tricloropiridin-2-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 334.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.9491 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?