Learn More
Clorpirifos Oxon, TRC
Código de producto. 30352655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30352655 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30352655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4253201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpyrifos-oxon
CAS 5598-15-2
Fórmula molecular C9 H11 Cl3 N O4 P
Cantidad 1 g
Sinónimo Phosphoric acid, diethyl 3,5,6-trichloro-2-pyridyl ester (7CI,8CI), 2-Pyridinol, 3,5,6-trichloro-, diethyl phosphate (ester) (8CI), 3,5,6-Trichloro-2-pyridyl diethyl phosphate, Chloropyrifos oxon, Chlorpyrifos oxon, Chlorpyrifos-ethyl oxon, Chlorpyrifoxon, Chlorpyriphoxon, Diethyl 3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphate, Dursban oxygen analog, Dursbanoxon, Fospirate-ethyl, O,O-Diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphate, O-(3,5,6-Trichloro-2-pyridinyl) O,O-diethyl phosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11Cl3NO4P/c1-3-15-18(14,16-4-2)17-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOP(=O)(OCC)Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Nombre IUPAC Fosfato de dietilo (3,5,6-tricloropiridin-2-ilo)
Peso molecular (g/mol) 334.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.9491
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.