Learn More
Clorpirifos, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322649 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30322649 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC11600000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpyrifos
CAS 2921-88-2
Nombres de analitos o componentes Chlorpyrifos
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C9 H11 Cl3 N O3 P S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11Cl3NO3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Nombre IUPAC dietoxi-sulfanilideno-(3,5,6-tricloropiridin-2-il)oxi-λ ^{5}-fosfano
Peso molecular (g/mol) 350.59
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 348,9263 g/mol