Learn More
Clorpirifos 100 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314022 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314022 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010366AC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpyrifos
CAS 2921-88-2
Nombres de analitos o componentes Chlorpyrifos
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H11 Cl3 N O3 P S
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11Cl3NO3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Nombre IUPAC dietoxi-sulfanilideno-(3,5,6-tricloropiridin-2-il)oxi-λ ^{5}-fosfano
Solvent or Matrix Acetona
Peso molecular (g/mol) 350.59
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 348,9263 g/mol