Learn More
Clorprotixeno, LoGiCal
Código de producto. 30459485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459485 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459485 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1321.09
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorprothixene
CAS 113-59-7
Nombres de analitos o componentes Chlorprothixene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H18 Cl N S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine, (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine, CPT, CPX, Chlorprothixen, Chlorprothixene, Chlorprotixen, Chlorprotixene, Chlothixen, Chorprothixene, Iaractan, MK 184, N 714, Paxyl, Rentovet, Ro 4-0403, Ro 4-04033, Tactaran, Taractan, Tarasan, Tardan, Traquilan, Trictal, Truxal, Truxaletten, Truxil, Vetacalm, cis-Chlorprothixene, alpha-Chlorprothixene
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18ClNS/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3/b14-7-
Tipo de solución Neat
SMILES CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Nombre IUPAC (3Z)-3-(2-clorotioxanten-9-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-amina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 315.86
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.0848 g/mol