Learn More
clorhidrato de clorprotixeno, Mikromol™
Código de producto. 18013880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18013880 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18013880 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1321.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de clorprotixeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorprothixene hydrochloride
CAS 6469-93-8
Nombres de analitos o componentes Chlorprothixene hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H18 Cl N S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Chlorprothixene hydrochloride, (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18ClNS.ClH/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18;/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3;1H/b14-7-;
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Nombre IUPAC (3Z)-3-(2-clorotioxanten-9-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 352.32
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 351,0615 g/mol