Learn More
Clorprotixeno EP Impureza E, Mikromol™
Código de producto. 30462358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462358 4 x 25 mg 100 miligramos
17902566 25 mg 25 miligramos
17914336 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462358 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1321.0500254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorprotixeno EP Impureza E, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one
CAS 86-39-5
Nombres de analitos o componentes 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H7 Cl O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Chlorprothixene Hydrochloride Imp. E (EP), Chlorprothixene Imp. E (EP), 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one, Chlorprothixene Hydrochloride Impurity E, Zuclopenthixol Decanoate Impurity B, Chlorprothixene Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C13H7ClOS/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(15)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Clc1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
Nombre IUPAC 2-clorotioxanten-9-ona
Peso molecular (g/mol) 246.71
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 245,9906 g/mol