Learn More
Clorprotixeno EP Impureza E, Mikromol™
Descripción
Clorprotixeno EP Impureza E
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one |
| CAS | 86-39-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H7 Cl O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Chlorprothixene Hydrochloride Imp. E (EP), Chlorprothixene Imp. E (EP), 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one, Chlorprothixene Hydrochloride Impurity E, Zuclopenthixol Decanoate Impurity B, Chlorprothixene Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H7ClOS/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(15)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H |
| SMILES | Clc1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-clorotioxanten-9-ona |
| Mostrar más |