Learn More
Clorprotixeno EP Impureza B (como hidrocloruro), Mikromol™
Descripción
Clorprotixeno EP Impureza B (como hidrocloruro)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethyl-3-(9H-thioxanthen-9-ylidene)propan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 4907-84-0 |
| Nombres de analitos o componentes | N,N-Dimethyl-3-(9H-thioxanthen-9-ylidene)propan-1-amine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H19 N S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Chlorprothixene Hydrochloride Imp. B (EP), Chlorprothixene Imp. B (EP), N,N-Dimethyl-3-(9H-thioxanthen-9-ylidene)propan-1-amine Hydrochloride, Chlorprothixene Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Chlorprothixene Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Chlorprothixene Impurity B as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19NS.ClH/c1-19(2)13-7-10-14-15-8-3-5-11-17(15)20-18-12-6-4-9-16(14)18;/h3-6,8-12H,7,13H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-3-tioxanten-9-ilidenopropan-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |