Learn More
Clorprotixeno 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30320453 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30320453 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11503500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorprothixene
CAS 113-59-7
Nombres de analitos o componentes Chlorprothixene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H18 Cl N S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine, (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine, CPT, CPX, Chlorprothixen, Chlorprothixene, Chlorprotixen, Chlorprotixene, Chlothixen, Chorprothixene, Iaractan, MK 184, N 714, Paxyl, Rentovet, Ro 4-0403, Ro 4-04033, Tactaran, Taractan, Tarasan, Tardan, Traquilan, Trictal, Truxal, Truxaletten, Truxil, Vetacalm, cis-Chlorprothixene, alpha-Chlorprothixene
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18ClNS/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3/b14-7-
SMILES CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Nombre IUPAC (3Z)-3-(2-clorotioxanten-9-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-amina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 315.86
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.0848 g/mol