Learn More
Clorpropham, TRC
Código de producto. 17987399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17987399 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17987399 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC424905250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-21-3
Fórmula molecular C10 H12 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 213.66
Sinónimo Carbamic acid, (3-chlorophenyl)-, 1-methylethyl ester (9CI), Carbanilic acid, m-chloro-, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), Bud Nip, Bygran, CI-IPC, CIPC, Chlor IFC, Chlor IFK, Chlor IPC, Chloro-IPC, Chloropropham, Chlorpropham, Cl-IFK, Elbanil, Furloe, Furloe 3EC, IPCPC, Isopropyl 3-chlorocarbanilate, Isopropyl N-(3-chlorophenyl)carbamate, Isopropyl N-(m-chlorophenyl)carbamate, Isopropyl m-chlorocarbanilate, Keim-Stop, Liro CIPC, Metoxon, Mirvale, NSC 29466, Neo Stop 5, Nexoval, Preventol, Preventol 56, Shield Potato Sprout Inhibitor, Triherbicide CIPC, Y 3, m-Chlorocarbanilic acid isopropyl ester
Nombre IUPAC N-(3-clorofenil)carbamato de propan-2-ilo
SMILES CC(C)OC(=O)Nc1cccc(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpropham
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12ClNO2/c1-7(2)14-10(13)12-9-5-3-4-8(11)6-9/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0557