Learn More
Clorpropiamida, TRC
Código de producto. 30136728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136728 250 mg 250 miligramos
30138441 1 g 1 g
30012218 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136728 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC424800250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-20-2
Fórmula molecular C10 H13 Cl N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 276.74
Sinónimo Urea, 1-[(p-chlorophenyl)sulfonyl]-3-propyl- (8CI), 4-Chloro-N-[(propylamino)carbonyl]benzenesulfonamide, 1-(p-Chlorobenzenesulfonyl)-3-propylurea, 1-(p-Chlorophenylsulfonyl)-3-propylurea, 1-Propyl-3-(p-chlorobenzenesulfonyl)urea, Adiaben, Asucrol, Catanil, Chlorodiabina, Chloronase, Chloropropamide, Chlorpropamid, Chlorpropamide, Diabaril, Diabechlor, Diabenal, Diabenese, Diabeneza, Diabet-Pages, Diabetoral, Diabinese, Glisema, Meldian, Melitase, Millinese, N-(4-Chlorophenylsulfonyl)-N'-propylurea, N-(p-Chlorobenzenesulfonyl)-N'-propylurea, N-Propyl-N'-(p-chlorobenzenesulfonyl)urea, N-Propyl-N'-p-chlorphenylsulfonylcarbamide, NSC 44634, NSC 626720, P 607, Pamidin, Stabinol, U 9818
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)sulfonil-3-propilurea
SMILES CCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpropamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13ClN2O3S/c1-2-7-12-10(14)13-17(15,16)9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.0335
Porcentaje de pureza >95%