Learn More
Clorpropamida, Mikromol™
Código de producto. 18082090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18082090 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18082090 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1635.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorpropamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpropamide
CAS 94-20-2
Nombres de analitos o componentes Chlorpropamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H13 Cl N2 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Chlorpropamide, 1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-propylurea, Urea, 1-[(p-chlorophenyl)sulfonyl]-3-propyl-, 1-(p-Chlorobenzenesulfonyl)-3-propylurea, 1-(p-Chlorophenylsulfonyl)-3-propylurea, 1-Propyl-3-(p-chlorobenzenesulfonyl)urea, 4-Chloro-N-(propylaminocarbonyl)benzenesulfonamide, Adiaben, Asucrol, Catanil, Chlorodiabina, Chloronase, Chloropropamide, Chlorpropamid, Chlorpropamide, Diabaril, Diabechlor, Diabenal, Diabenese, Diabeneza, Diabet-Pages, Diabetoral, Diabinese, Glisema, Meldian, Melitase, Millinese, N-(4-Chlorophenylsulfonyl)-N'-propylurea, N-(p-Chlorobenzenesulfonyl)-N'-propylurea, N-Propyl-N'-(p-chlorobenzenesulfonyl)urea, N-Propyl-N'-p-chlorphenylsulfonylcarbamide, NSC 44634, NSC 626720, P 607, Pamidin, Stabinol, U 9818
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13ClN2O3S/c1-2-7-12-10(14)13-17(15,16)9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,12,13,14)
SMILES CCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)sulfonil-3-propilurea
Peso molecular (g/mol) 276.74
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 276,0335 g/mol