Learn More
Clorpropamida EP Impureza B, Mikromol™
Descripción
Clorpropamida EP Impureza B
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dipropylurea |
| CAS | 623-95-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,3-Dipropylurea |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H16 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N,N'-Dipropylurea, Urea, 1,3-dipropyl- (6CI,7CI,8CI), 1,3-Di-n-propylurea, 1,3-Dipropylurea, N,N'-Dipropylurea, Chlorpropamide Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16N2O/c1-3-5-8-7(10)9-6-4-2/h3-6H2,1-2H3,(H2,8,9,10) |
| SMILES | CCCNC(=O)NCCC |
| Nombre IUPAC | 1,3-dipropilurea |
| Mostrar más |