Learn More
Clorpromazina, TRC
Código de producto. 18013520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18013520 50 mg 50 miligramos
18081810 500 mg 500 miligramos
18001530 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18013520 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC42476850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-53-3
Fórmula molecular C17 H19 Cl N2 S
Peso molecular (g/mol) 318.86
Sinónimo 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]- (7CI,8CI), 2-Chloro-N,N-dimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine, 2-Chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazine, 2-Chloropromazine, 2601A, Aminazin, Aminazine, Ampliactil, Amplictil, BC 135, CPZ, Chlor-Promanyl, Chlordelazin, Chlorderazin, Chlorpromados, Chlorpromazine, Chlropromados, Elmarin, Esmind, Fenactil, Fenaktyl, Fraction AB, HL 5746, Largactilothiazine, Largactyl, Largaltil, Megaphen, NSC 167745, NSC 226514, Noiafren, Novomazina, Phenactyl, Proma, Promactil, Promazil, Propaphenin, Prozil, RP 4560, Relitil, SKF 2601A, Sanopron, Sedatil, Thorazin, Thorazine, Wintermin
Nombre IUPAC 3-(2-clorofenotiazina-10-il)-N,N-dimetilpropano-1-amina
SMILES CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpromazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19ClN2S/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.0957
Porcentaje de pureza >95%