Learn More
Maleato de N-óxido de sulfóxido de clorpromazina, Mikromol™
Código de producto. 30049528
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049528 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049528 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0420.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido maleato de sulfóxido de clorpromazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpromazine Sulphoxide N-Oxide Maleate
CAS 150111-59-4
Nombres de analitos o componentes Chlorpromazine Sulphoxide N-Oxide Maleate
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C17 H19 Cl N2 O2 S . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Chlorpromazine Sulphoxide N-Oxide Maleate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19ClN2O2S.C4H4O4/c1-20(2,21)11-5-10-19-14-6-3-4-7-16(14)23(22)17-9-8-13(18)12-15(17)19;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMILES C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccc(Cl)cc13.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (Z)-but-2-enedioico; óxido de 3-(2-cloro-5-oxofenotiazin-10-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 466.94
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.0965 g/mol