Learn More
Sulfóxido de clorpromazina, LoGiCal
Código de producto. 30460945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460945 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460945 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0420.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpromazine Sulfoxide
CAS 969-99-3
Nombres de analitos o componentes Chlorpromazine Sulfoxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H19 Cl N2 O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Chlorpromazine Hydrochloride Imp. A (EP), Chlorpromazine Imp. A (EP), 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide, Chlorpromazine Sulfoxide, Chlorpromazine Sulphoxide, Chlorpromazine Hydrochloride Impurity A, Chlorpromazine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19ClN2OS/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)22(21)17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccc(Cl)cc13
Nombre IUPAC 3-(2-cloro-5-oxofenotiazin-10-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 334.86
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.0907 g/mol