Learn More
Sulfóxido de clorpromazina 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30463238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30463238 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463238 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0420.0101
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Sulfóxido de clorpromazina 1,0 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpromazine Sulfoxide
CAS 969-99-3
Nombres de analitos o componentes Chlorpromazine Sulfoxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H19 Cl N2 O S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Chlorpromazine Hydrochloride Imp. A (EP), Chlorpromazine Imp. A (EP), 3-(2-Chloro-10 H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide, Chlorpromazine Sulfoxide, Chlorpromazine Sulphoxide, Chlorpromazine Hydrochloride Impurity A, Chlorpromazine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1 S/C17H19ClN2OS/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)22(21)17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12 H,5,10-11H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccc(Cl)cc13
Nombre IUPAC 3-(2-cloro-5-oxofenotiazin-10-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 334.86
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.0907 g/mol