Learn More
Clorpromazina Sulfóxido, TRC
Código de producto. 30006251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006251 250 mg 250 miligramos
30007351 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006251 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC424755250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 969-99-3
Fórmula molecular C17 H19 Cl N2 O S
Peso molecular (g/mol) 334.86
Sinónimo 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, 5-oxide, Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-, 5-oxide (6CI,8CI), Aminazin sulfoxide, Ba 2835, Chlorpromazine 5-oxide, Chlorpromazine 5-sulfoxide, Chlorpromazine S-oxide, Chlorpromazine sulfoxide, Chlorpromazine sulphoxide, NSC 170990, Opromazine, 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide
Nombre IUPAC 3-(2-cloro-5-oxofenotiazina-10-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina
SMILES CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccc(Cl)cc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpromazine Sulfoxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19ClN2OS/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)22(21)17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.0907
Porcentaje de pureza >95%