Learn More
Clorhidrato de sulfona N-óxido de clorpromazina (clorhidrato de N,S,S-trióxido de clorpromazina), Mikromol
Código de producto. 30463050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463050 4 x 25 mg -
30050993 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30463050 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0420.1100254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de sulfona N-óxido de clorpromazina (clorhidrato de N,S,S-trióxido de clorpromazina), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpromazine Sulfone N-Oxide Hydrochloride
CAS 109724-46-1
Nombres de analitos o componentes Chlorpromazine Sulfone N-Oxide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H19 Cl N2 O3 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, N,5,5-trioxide, hydrochloride (1:1), Phenothiazine, 2-chloro-10-(3-dimethylaminopropyl)-, N,5,5-trioxide, hydrochloride (6CI), Chlorpromazine Sulfone N-Oxide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19ClN2O3S.ClH/c1-20(2,21)11-5-10-19-14-6-3-4-7-16(14)24(22,23)17-9-8-13(18)12-15(17)19;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccc(Cl)cc13
Nombre IUPAC Óxido de 3-(2-cloro-5,5-dioxofenotiazin-10-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 403.32
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.0572 g/mol