Learn More
Clorhidrato de sulfona de clorpromazina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de sulfona de clorpromazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorpromazine Sulfone Hydrochloride |
| CAS | 18683-73-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Chlorpromazine Sulfone Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H19 Cl N2 O2 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, 5,5-dioxide, hydrochloride (1:1), Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-, 5,5-dioxide, monohydrochloride (6CI,7CI,8CI), Chlorpromazine Sulfone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19ClN2O2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)23(21,22)17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccc(Cl)cc13 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-cloro-5,5-dioxofenotiazin-10-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |