Learn More
N-óxido de clorpromazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorpromazine N-Oxide |
| CAS | 1672-76-0 |
| Fórmula molecular | C17 H19 Cl N2 O S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-N,N-dimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine N-oxide, Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-, N-oxide (7CI,8CI), Ba 2836, Chlorpromazin N-oxide, Chlorpromazine N-oxide, Chlorpromazine oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19ClN2OS/c1-20(2,21)11-5-10-19-14-6-3-4-7-16(14)22-17-9-8-13(18)12-15(17)19/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3 |
| SMILES | C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13 |
| Nombre IUPAC | óxido de 3-(2-clorofenotiazin-10-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 334.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.0907 |