Learn More
Sal de ácido maleico clorpromazina N-óxido, TRC
Código de producto. 30134422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134422 100 mg 100 miligramos
30008672 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134422 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC424745100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18683-80-2
Fórmula molecular C21H23ClN2O5S
Peso molecular (g/mol) 450.94
Sinónimo 2-Chloro-N,N-dimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine N-oxide, (2Z)-2-butenedioate, 2-Chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-phenothiazine N-oxide, maleate, Chlorpromazine N-Oxide Maleate
Nombre IUPAC (Z)-pero-2-ácido enedioico; 3-(2-clorofenotiazina-10-il)-N,N-dimetilpropano-1-óxido de amina
SMILES C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpromazine N-Oxide Maleic Acid Salt
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19ClN2OS.C4H4O4/c1-20(2,21)11-5-10-19-14-6-3-4-7-16(14)22-17-9-8-13(18)12-15(17)19;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.1016