Learn More
Clorhidrato de N-óxido de clorpromazina, Mikromol™
Código de producto. 17929819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17929819 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17929819 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0420.13
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-óxido de clorpromazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpromazine N-Oxide Hydrochloride
CAS 2726144-94-9
Nombres de analitos o componentes Chlorpromazine N-Oxide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H19 Cl N2 O S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Chlorpromazine N-Oxide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19ClN2OS.ClH/c1-20(2,21)11-5-10-19-14-6-3-4-7-16(14)22-17-9-8-13(18)12-15(17)19;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Nombre IUPAC Óxido de 3-(2-clorofenotiazin-10-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 371.32
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.0673 g/mol