Learn More
Clorpromazina Clorocloruro, TRC
Código de producto. 30362271
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30362271 10 g 10 g
30356776 1 g 1 g
30354100 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362271 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC42475010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-09-0
Fórmula molecular C17 H19 Cl N2 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 355.33
Sinónimo 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), 10-(3-Dimethylaminopropyl)-2-chlorophenothiazine monohydrochloride, 2-Chloro-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine monohydrochloride, 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, Aminazin hydrochloride, Aminazin monohydrochloride, Ampliactil monohydrochloride, CPZ, Chloractil, Chlorazin, Chloropromazine hydrochloride, Chloropromazine monohydrochloride, Chlorpromazine hydrochloride, Chlorpromazine monohydrochloride, Chlorpromazinium chloride, Contomin, Hebanil, Hibanil, Hibernal, Klorproman, Klorpromex, Largactil, Largactil monohydrochloride, Largaktyl, Marazine, Megatil, Neurazine, Norcozine, Plegomazin, Promacid, Promapar, Propaphen, Propaphenin hydrochloride, Sonazine, Taroctyl, Thorazine hydrochloride, Torazina, Tranzene
Nombre IUPAC 3-(2-clorofenotiazina-10-il)-N,N-dimetilpropano-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpromazine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.0724
Porcentaje de pureza >95%