Learn More
Clorhidrato de clorpromazina, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316277 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30316277 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC11575000100MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpromazine Hydrochloride
CAS 69-09-0
Nombres de analitos o componentes Chlorpromazine Hydrochloride
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C17 H19 Cl N2 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Chlorpromazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), 10-(3-Dimethylaminopropyl)-2-chlorophenothiazine monohydrochloride, 2-Chloro-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine monohydrochloride, Aminazin hydrochloride, Aminazin monohydrochloride, Ampliactil monohydrochloride, CPZ, Chloractil, Chlorazin, Chloropromazine hydrochloride, Chloropromazine monohydrochloride, Chlorpromazine monohydrochloride, Chlorpromazinium chloride, Hebanil, Hibanil, Hibernal, Klorproman, Klorpromex, Largactil, Largactil monohydrochloride, Largaktyl, Marazine, Megatil, Neurazine, Norcozine, Plegomazin, Promacid, Promapar, Propaphen, Propaphenin hydrochloride, Sonazine, Taroctyl, Thorazine hydrochloride, Torazina, Tranzene
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Nombre IUPAC 3-(2-clorofenotiazin-10-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 355.33
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.0724 g/mol