Learn More
Clorhidrato de clorpromazina, 100,9%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11465931 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11465931 25 g
11475931 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11465931 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219032625
CAS 69-09-0
Fórmula molecular C17H20Cl2N2S
Peso molecular (g/mol) 355.321
Clave InChI FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-Chloro-10-[3-dimethylamino-propyl] phenothiazine, 2-Chloro-N, N- dimethyl-10H- phenothiazine-10- propanamine hydrochloride
PubChem CID 6240
ChEBI CHEBI:3649
Nombre IUPAC 3-(2-clorofenotiazin-10-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
SMILES CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpromazine hydrochloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 1.009
Forma física Polvo/solución
Color Incoloro o blanco
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.3