Learn More
Clorhidrato de clorpromazina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Descripción
Clorhidrato de clorpromazina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorpromazine Hydrochloride |
| CAS | 69-09-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Chlorpromazine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C17 H19 Cl N2 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Chlorpromazine Hydrochloride, 10 H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9 CI), Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8 CI), 10-(3-Dimethylaminopropyl)-2-chlorophenothiazine monohydrochloride, 2-Chloro-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine monohydrochloride, Aminazin hydrochloride, Aminazin monohydrochloride, Ampliactil monohydrochloride, CPZ, Chloractil, Chlorazin, Chloropromazine hydrochloride, Chloropromazine monohydrochloride, Chlorpromazine monohydrochloride, Chlorpromazinium chloride, Hebanil, Hibanil, Hibernal, Klorproman, Klorpromex, Largactil, Largactil monohydrochloride, Largaktyl, Marazine, Megatil, Neurazine, Norcozine, Plegomazin, Promacid, Promapar, Propaphen, Propaphenin hydrochloride, Sonazine, Taroctyl, Thorazine hydrochloride, Torazina, Tranzene |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12 H,5,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-clorofenotiazin-10-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |