Learn More
Clorpromazina HCl, Lipomed
Código de producto. 30462782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462782 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462782 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMCPZ1752HC10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Clorpromazina HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpromazine Hydrochloride
CAS 69-09-0
Nombres de analitos o componentes Chlorpromazine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H19 Cl N2 S . Cl H
Sinónimo Chlorpromazine Hydrochloride, 10 H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9 CI), Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8 CI), 10-(3-Dimethylaminopropyl)-2-chlorophenothiazine monohydrochloride, 2-Chloro-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine monohydrochloride, Aminazin hydrochloride, Aminazin monohydrochloride, Ampliactil monohydrochloride, CPZ, Chloractil, Chlorazin, Chloropromazine hydrochloride, Chloropromazine monohydrochloride, Chlorpromazine monohydrochloride, Chlorpromazinium chloride, Hebanil, Hibanil, Hibernal, Klorproman, Klorpromex, Largactil, Largactil monohydrochloride, Largaktyl, Marazine, Megatil, Neurazine, Norcozine, Plegomazin, Promacid, Promapar, Propaphen, Propaphenin hydrochloride, Sonazine, Taroctyl, Thorazine hydrochloride, Torazina, Tranzene
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Nombre IUPAC 3-(2-clorofenotiazin-10-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 355.33
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 354,0724 g/mol