Learn More
Clorpromazina EP Impureza D (como hidrocloruro), Mikromol™
Descripción
Clorpromazina EP Impureza D (como hidrocloruro)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desmethylchlorpromazine Hydrochloride |
| CAS | 3953-65-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Desmethylchlorpromazine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H17 Cl N2 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride (Desmethylchlorpromazine Hydrochloride), Chlorpromazine Hydrochloride Imp. D (EP), Chlorpromazine Imp. D (EP), 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Desmethylchlorpromazine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Chlorpromazine Impurity D as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17ClN2S.ClH/c1-18-9-4-10-19-13-5-2-3-6-15(13)20-16-8-7-12(17)11-14(16)19;/h2-3,5-8,11,18H,4,9-10H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-clorofenotiazin-10-il)-N-metilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |