Learn More
Clorhidrato de clorpromazina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorpromazine-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1228182-46-4 |
| Fórmula molecular | C17 2H6 H13 Cl N2 S . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amine hydrochloride, Chlorpromazine D6 (dimethylamine D6) hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 3-(2-clorofenotiazin-10-il)-N,N-bis(trideuteriometil)propan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 361.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.1101 |