Learn More
Clorpromazina-D3 0,1 mg/ml en metanol, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Chlorpromazine-D3 |
| CAS | 136765-28-1 |
| Disolvente o matriz | Methanol |
| Fórmula molecular | C17 2H3 H16 Cl N2 S |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N-methyl-N-(methyl-d3)- (9CI), Chlorpromazine-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19ClN2S/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-clorofenotiazin-10-il)-N-metil-N-(trideuteriometil)propan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 321.88 |
| Show More |