Learn More
Clorpromazina-13C,d3 Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30355709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355709 10 mg 10 miligramos
30350611 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30355709 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC42475310MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1329612-87-4
Fórmula molecular C1613CH17D3Cl2N2S
Peso molecular (g/mol) 359.34
Sinónimo 2-Chloro-N,N-(dimethyl-13C,d3)-10H-phenothiazine-10-propanamine Hydrochloride, 2-Chloro-10-[3-(dimethylamino-13C,d3)propyl]phenothiazine Hydrochloride, Klorproman-13C,d3, Marazine-13C,d3, Norcozine-13C,d3, Torazina-13C,d3, Tranzene-13C,d3
Nombre IUPAC 3-(2-clorofenotiaza-10-il)-N-metil-N-(trideuterio(113C)metil)propan-1-amina; Cloruro
SMILES ClC1=CC(N2CCCN([13C]([2H])([2H])[2H])C)=C(C=C1)SC3=C2C=CC=C3.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpromazine-13C,d3 Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H/i1+1D3;