Learn More
Clorproetazina Clorocrisina, TRC
Código de producto. 30134253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134253 100 mg 100 miligramos
30006115 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134253 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC424700100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4611-02-3
Fórmula molecular C19 H23 Cl N2 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 383.38
Sinónimo 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-diethyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-diethyl-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(diethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), Chlorproethazine hydrochloride, Neuriplege
Nombre IUPAC 3-(2-clorofenotiazina-10-il)-N,N-dietilpropan-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CCN(CC)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorproethazine Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23ClN2S.ClH/c1-3-21(4-2)12-7-13-22-16-8-5-6-9-18(16)23-19-11-10-15(20)14-17(19)22;/h5-6,8-11,14H,3-4,7,12-13H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.1037