Learn More
Clorhidrato de clorproetazina-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorproethazine-d10 Hydrochloride |
| CAS | 1216730-87-8 |
| Fórmula molecular | C19H14D10Cl2N2S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-N,N-(diethyl-d10)-10H-phenothiazine-10-propanamine Hydrochloride, 2-Chloro-10-[3-(diethylamino-d10)propyl]phenothiazine Hydrochloride, Neuriplege-d10, RP 4909-d10 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23ClN2S.ClH/c1-3-21(4-2)12-7-13-22-16-8-5-6-9-18(16)23-19-11-10-15(20)14-17(19)22;/h5-6,8-11,14H,3-4,7,12-13H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3,3D2,4D2; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 3-(2-clorofenotiazin-10-il)-N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)propan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 393.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.1665 |