Learn More
Clorhidrato de clorfentermina, TRC
Código de producto. 30350522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30350522 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30350522 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37508050MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorphentermine Hydrochloride
CAS 151-06-4
Fórmula molecular C10 H14 Cl N . Cl H
Cantidad 50 mg
Sinónimo Chlorphentermine Hydrochloride, Benzeneethanamine, 4-chloro-alpha,alpha-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, 4-chloro-alpha,alpha-dimethyl-, hydrochloride (9CI), Phenethylamine, p-chloro-alpha,alpha-dimethyl-, hydrochloride (6CI,8CI), 1-(p-Chlorophenyl)-2-methyl-2-aminopropane hydrochloride, 4-Chloro-alpha,alha-dimethylphenethylamine hydrochloride, Apsedon, Avicol, Avicol (pharmaceutical), Avipron, Chlorophentermine hydrochloride, Chlorphentermine hydrochloride, Chlorphenterminium chloride, Clomina, Dezopimon, Lucofen, Lucofene, Lukofen hydrochloride, NSC 76098, Nilgana, Pre-Sate, Presate hydrochloride, S 62, S 62-2, W 2426, WX 2426, p-Chloro-alpha,alpha-dimethylphenethylamine hydrochloride, p-Chlorphentermine hydrochloride, 4-Chloro-alpha,alpha-dimethylphenethylamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14ClN.ClH/c1-10(2,12)7-8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6H,7,12H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CC(C)(N)Cc1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)-2-metilpropan-2-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 220.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.0582