Learn More
N-óxido de clorfenoxamina, Mikromol™
Código de producto. 30051237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30051237 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051237 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1291.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de clorfenoxamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorphenoxamine N-Oxide
CAS 110203-91-3
Nombres de analitos o componentes Chlorphenoxamine N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 Cl N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethanamine, 2-[1-(4-chlorophenyl)-1-phenylethoxy]-N,N-dimethyl-, N-oxide, Chlorphenoxamine N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22ClNO2/c1-18(15-7-5-4-6-8-15,22-14-13-20(2,3)21)16-9-11-17(19)12-10-16/h4-12H,13-14H2,1-3H3
SMILES CC(OCC[N+](C)(C)[O-])(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
Nombre IUPAC Óxido de 2-[1-(4-clorofenil)-1-feniletoxi]-N,N-dimetiletanamina
Peso molecular (g/mol) 319.83
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.1339 g/mol