Learn More
Chlorphenoxamine, MedChemExpress
Código de producto. 16454617
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16454617 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16454617 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1607
MedChemExpress Chlorphenoxamine is an antihistamine and anticholinergic used as an antipruritic and antiparkinsonian agent.
Chlorphenoxamine is an antihistamine and anticholinergic used as an antipruritic and antiparkinsonian agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorphenoxamine
CAS 77-38-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H22ClNO
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 48 mg/mL (157.98 mM)
SMILES CN(CCOC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)C)C
Peso molecular (g/mol) 303.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.83
Porcentaje de pureza 95.09%
Grado Research
Forma física Oil
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration