Learn More
Clorfenoxamida, LoGiCal
Código de producto. 30461170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461170 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461170 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1990.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorphenoxamide
CAS 3576-64-5
Nombres de analitos o componentes Chlorphenoxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H16 Cl2 N2 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Acetamide, 2,2-dichloro-N-(2-hydroxyethyl)-N-[p-(p-nitrophenoxy)benzyl]- (6CI,7CI,8CI), 2,2-Dichloro-N-2-hydroxyethyl-N-[p-(p-nitrophenoxy)benzyl]acetamide, Chlorophenoxamide, Chlorphenoxamide, Clefamide, Mebinol, Moebinol, Acetamide, 2,2-dichloro-N-(2-hydroxyethyl)-N-[[4-(4-nitrophenoxy)phenyl]methyl]-
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16Cl2N2O5/c18-16(19)17(23)20(9-10-22)11-12-1-5-14(6-2-12)26-15-7-3-13(4-8-15)21(24)25/h1-8,16,22H,9-11H2
Tipo de solución Neat
SMILES OCCN(Cc1ccc(Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])cc1)C(=O)C(Cl)Cl
Nombre IUPAC 2,2-dicloro-N-(2-hidroxietil)-N-[[4-(4-nitrofenoxi)fenil]metil]acetamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 399.23
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.0436 g/mol