Learn More
Clorfeniramina, TRC
Código de producto. 30134893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134893 50 mg 50 miligramos
30133872 25 mg 25 miligramos
30012639 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134893 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC42470550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132-22-9
Fórmula molecular C16 H19 Cl N2
Peso molecular (g/mol) 274.79
Sinónimo 2-Pyridinepropanamine, γ-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-, Pyridine, 2-[p-chloro-α-[2-(dimethylamino)ethyl]benzyl]- (8CI), γ-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine, (±)-Chloropheniramine, (±)-Chlorpheniramine, 1-(p-Chlorophenyl)-1-(2-pyridyl)-3-dimethylaminopropane, 2-[p-Chloro-α-[2-(dimethylamino)ethyl]benzyl]pyridine, 3-(p-Chlorophenyl)-3-(2-pyridyl)-N,N-dimethylpropylamine, 4-Chloropheniramine, Allergican, Chloropheniramine, Chlorophenylpyridamine, Chloroprophenpyridamine, Chlorphenamine, Chlorpheniramine, Chlorprophenpyridamine, Haynon, RS-Chlorpheniramine, dl-1-(p-Chlorophenyl)-1-(2-pyridyl)-3-(dimethylamino)propane, γ-(4-Chlorophenyl)-γ-(2-pyridyl)propyldimethylamine
Nombre IUPAC 3-(4-clorofenilo)-N,N-dimetil-3-piridina-2-ilpropano-1-amina
SMILES CN(C)CCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpheniramine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19ClN2/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.1237
Porcentaje de pureza >95%