Learn More
Clorfeniramina Nitrilo, TRC
Código de producto. 30006744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006744 250 mg 250 miligramos
18053510 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006744 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC424315250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65676-21-3
Fórmula molecular C17H18ClN3
Peso molecular (g/mol) 299.8
Sinónimo α-(4-Chlorophenyl)-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-pyridineacetonitrile, α-(p-Chlorophenyl)-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-pyridineacetonitrile, Chlorpeniramine EP Impurity D;
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)-4-(dimetilamino)-2-piridina-2-ilbutanenitrilo
SMILES CN(C)CCC(C#N)(C1=CC=C(C=C1)Cl)C2=CC=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpheniramine Nitrile
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18ClN3/c1-21(2)12-10-17(13-19,16-5-3-4-11-20-16)14-6-8-15(18)9-7-14/h3-9,11H,10,12H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.1189
Porcentaje de pureza >95%