Learn More
Sal de maleato de clorfeniramina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorphenamine Maleate |
| CAS | 113-92-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C16 H19 Cl N2 . C4 H4 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Pyridinepropanamine, γ-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Pyridine, 2-[p-chloro-α-[2-(dimethylamino)ethyl]benzyl]-, maleate (1:1) (8CI), (±)-Chlorpheniramine maleate, 1-Parachlorophenyl-1-(2-pyridyl)-3-dimethylaminopropane maleate, 1-p-Chlorophenyl-1-(2-pyridyl)-3-dimethylaminopropane maleate, Allergin, Allergisan, Anallerge 4, Antagonate, C-Meton, Calimal, Carbinoxamide maleate, Chlor-Trimeton, Chlor-Tripolon, Chlorophenamine, Chloroprophenpyridamine maleate, Chlorphenamine hydrogen maleate, Chlorphenamine maleate, Chlorpheniramine maleate, Chlorprophenpyridamine maleate, Cloropiril, Histadur, Histadur dura-tabs, Histamil, Histaspan, Ibioton, Iramine, Lorphen, Neorestamin, Niramine, Pirafene, Piriex, Piriton, Puermin, Pyridamal 100, Synistamin, Teldrin, dl-Chlorpheniramine maleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| SMILES | CN(C)CCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (Z)-but-2-enedioico;3-(4-clorofenil)-N,N-dimetil-3-piridin-2-ilpropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 390.86 |
| Mostrar más |