Learn More
Chlorpheniramine maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16482119
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482119 1 g 1 g
16470858 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16482119 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0286A
MedChemExpress Chlorpheniramine maleate is an histamine H1 receptor antagonist with IC50 of 12 nM.
Chlorpheniramine maleate is an histamine H1 receptor antagonist with IC50 of 12 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpheniramine maleate
CAS 113-92-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23ClN2O4
Cantidad 1 g
Sinónimo Chlorphenamine maleate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (255.85 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (85.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)CCC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C2=CC=CC=N2.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 390.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.86
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation