Learn More
(±)-clorfeniramina.maleato, Lipomed
Código de producto. 30462651
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30462651 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30462651 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMCPH887MA100
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
(±)-Clorfeniramina.maleato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorphenamine Maleate
CAS 113-92-8
Nombres de analitos o componentes Chlorphenamine Maleate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H19 Cl N2 . C4 H4 O4
Sinónimo Brompheniramine Maleate Imp. B (EP), Brompheniramine Imp. B (EP), Chlorphenamine Maleate, Brompheniramine Maleate Imp. A (EP) as Maleate, Chlorpheniramine Maleate, gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1)
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN(C)CCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico;3-(4-clorofenil)-N,N-dimetil-3-piridin-2-ilpropan-1-amina
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 390.86
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.1346 g/mol